Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2a Labeling Kits
Artikelnummer. 10624823
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
50 Reaktionen
Anregung/Emission:
410/455
495/519
496, 546, 565/578
555/565
590/617
650/660
650/668
Marker oder Farbstoff:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Biotin-XX
Pacific Blue
R-PE (R-Phycoerythrin)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Anregung/Emission Marker oder Farbstoff unitSize
10624823 50 Reaktionen 555/565 Alexa Fluor 555 1 Stück
10738663 50 Reaktionen 495/519 Alexa Fluor 488 1 Stück
10063302 50 Reaktionen 590/617 Alexa Fluor 594 1 Stück
10730584 50 Reaktionen 650/668 Alexa Fluor 647 1 Stück
10247012 25 Reaktionen 650/660 APC (Allophycocyanin) 1 Stück
10257012 50 Reaktionen - Biotin-XX 1 Stück
10267012 25 Reaktionen 496, 546, 565/578 R-PE (R-Phycoerythrin) 1 Stück
10389232 50 Reaktionen 410/455 Pacific Blue 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10624823
Marke: Invitrogen™ Z25105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 555 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon™ Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Erfahren Sie mehr über Invitrogen Zenon™ Mouse IgG2a Antibody Isotype Labeling Kits für mehrfarbige ICC-, IHC- und Durchflusszytometrieanwendungen.
Mit den Invitrogen Zenon™ Maus-IgG2a-Markierungskits können Sie schnell Antikörper-Isotypkonjugate für die Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung erzeugen. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Erstellen Sie schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-markierte IgG2a-Primärantikörper mit den Zenon™ Maus-IgG2a-Markierungskits. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin, Pacific Blue oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente gebunden sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der IgG2a-Primärantikörper gerichtet und binden diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon-Markierungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder Amin-haltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.
Die Zenon-Markierungstechnologie vereinfacht die Verwendung mehrerer Maus-Antikörper in demselben Färbeprotokoll erheblich. Dreifarbige Zenon-Markierungskits enthalten ausreichend Material für 10 Markierungsreaktionen mit jeder der drei verschiedenen fluoreszierenden Farben.
Wichtige Merkmale der Zenon-Markierungstechnologie:
• Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Nur 1 bis 20 µg Primärantikörper erforderlich
• Einfach — Keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel — Auswahl an verschiedenen Fluorophoren, Biotin, HRP, alkalischer Phosphatase
• Gleichzeitiges Multiplexing mit anderen monoklonalen Maus-Antikörpern
• Geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung
Vorteile der Zenon Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon Antikörpermarkierungskits bieten eine kostengünstige und reproduzierbare Methode zur Markierung von nur 0,4 µg in 2 µl Primärantikörpern mit minimalem Abfall an teuren oder schwer erhältlichen Antikörpern und ohne übermäßige Waschschritte, die zu Produktverlusten führen können.
Empfindlichkeit
Markierung Ihrer Primärantikörper ohne Beeinträchtigung ihrer Antigen-Bindungsaffinität: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um die Übertragung verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 555 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon™ Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregung/Emission 555/565
Kennzeichnungsmaßstab < 1 bis 20 μg
Produktlinie Zenon
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 555
Farbe Orange
Labeling Target IgG2a
Spezies Maus
Markertyp Alexa Fluor
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.