Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2b Labeling Kits
Artikelnummer. 10730954
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
50 Reaktionen
Anregung/Emission:
402/421
495/519
496, 546, 565/578
650/668
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
R-PE (R-Phycoerythrin)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Anregung/Emission Marker oder Farbstoff unitSize
10730954 50 Reaktionen 495/519 Alexa Fluor 488 1 Stück
10738853 50 Reaktionen 650/668 Alexa Fluor 647 1 Stück
10308892 50 Reaktionen 402/421 Alexa Fluor 405 1 Stück
10740954 25 Reaktionen 496, 546, 565/578 R-PE (R-Phycoerythrin) 1 Stück
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10730954
Marke: Invitrogen™ Z25202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 488 Maus IgG2b Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierungsreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Erfahren Sie, wie Invitrogen Zenon™ Maus-IgG2b-Markierungskits Laboranwendungen wie ICC, IHC und Durchflusszytometrie vereinfachen.
Mit den Invitrogen Zenon™ Maus-IgG2b-Markierungskits können Sie schnell Antikörper-Isotypkonjugate für Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung erzeugen. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Erzielen Sie mit den Zenon™ Maus-IgG2b-Kennzeichnungskits schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-markierte IgG-Primärantikörper. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin, Pacific Blue oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente gebunden sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der primären IgG-Antikörper gerichtet und binden diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon-Markierungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder Amin-haltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.
Die Zenon-Markierungstechnologie vereinfacht die Verwendung mehrerer Maus-Antikörper in demselben Färbeprotokoll erheblich. Dreifarbige Zenon-Markierungskits enthalten ausreichend Material für 10 Markierungsreaktionen mit jeder der drei verschiedenen fluoreszierenden Farben.
Wichtige Merkmale der Zenon-Markierungstechnologie:
• Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Nur 1 bis 20 µg Primärantikörper erforderlich
• Einfach — Keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel — Auswahl an verschiedenen Fluorophoren, Biotin, HRP, alkalischer Phosphatase
• Gleichzeitiges Multiplexing mit anderen monoklonalen Maus-Antikörpern
• Geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung
Vorteile der Zenon Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon Antikörpermarkierungskits bieten eine kostengünstige und reproduzierbare Methode zur Markierung von nur 0,4 µg in 2 µl Primärantikörpern mit minimalem Abfall an teuren oder schwer erhältlichen Antikörpern und ohne übermäßige Waschschritte, die zu Produktverlusten führen können.
Empfindlichkeit
Markierung Ihrer Primärantikörper ohne Beeinträchtigung ihrer Antigen-Bindungsaffinität: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um die Übertragung verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Labeling Kit
Menge 50 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 488 Maus-IgG2b Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierungsreagenz (Maus-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregung/Emission 495/519
Kennzeichnungsmaßstab < 1 bis 20 μg
Produktlinie Zenon
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 488
Farbe Grün
Labeling Target IgG2b
Spezies Maus
Markertyp Alexa Fluor
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.