Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Artikelnummer. 17964691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μL
250 μl
1,2 mL
Spezies:
Human
Maus
Marker oder Farbstoff:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Red
pHrodo iFL Green
pHrodo iFL Red
pHrodo™ iFL Green
pHrodo™ iFL Red
Farbe:
Grün
Grün
Rot
Tiefrot
Packungsgröße:
1 Stück
1.20 Milliliter
240 Mikroliter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Spezies Marker oder Farbstoff Farbe unitSize
17964691 250 μl Human pHrodo Deep Red Tiefrot 240 Mikroliter
17924701 250 μl Maus pHrodo Deep Red Tiefrot 240 Mikroliter
16099321 250 μL Human pHrodo™ iFL Red Rot 240 Mikroliter
15871527 250 μL Human pHrodo™ iFL Green Grün 1 Stück
16344925 250 μL Maus pHrodo™ iFL Red Rot 240 Mikroliter
16334925 250 μL Maus pHrodo™ iFL Green Grün 240 Mikroliter
30534651 1,2 mL Human pHrodo Deep Red Tiefrot 1.20 Milliliter
17865247 1,2 mL Human pHrodo iFL Red Rot 1.20 Milliliter
17835097 1,2 mL Human pHrodo iFL Green Grün 1.20 Milliliter
30535648 1,2 mL Maus pHrodo Deep Red Tiefrot 1.20 Milliliter
30535017 1,2 mL Maus pHrodo Red Rot 1.20 Milliliter
30535977 1,2 mL Maus pHrodo Green Grün 1.20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17964691 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Z25618
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Zenon™ Markierungstechnologie liefert eine schnelle, vielseitige und zuverlässige Methode zum Hinzufügen eines Fluoreszenzlabels zu einem Antikörper. Nur eine geringe Menge an Ausgangsmaterial ist nötig, und die Methode ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum optimiert.
Erzielen Sie mit den Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-Markierungsreagenzien eine schnelle, skalierbare und effiziente Markierung von internalisierten Antikörpern. Diese pH-empfindlichen Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch leuchtend rot oder grün, wenn sie sich in sauren Umgebungen befinden, einschließlich in Phagosomen. Daher können pHrodo IFL IgG-Markierungsreagenzien schnellere und genauere Ergebnisse liefern als jeder andere Phagozytose-Assay.
Zenon™ pHrodo™ iFL Green-labeled or Red-labeled Fab fragments (i.e. labeling reagent) are directed against the Fc portion of an intact IgG primary antibody to form a labeling complex. Formation of the Fab–antibody complex occurs in fewer than 5 minutes. Because the pHrodo™ iFL dyes dramatically increase in fluorescence as the pH of their surroundings becomes more acidic, the antibodies coupled with the Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents provide an excellent measure of endocytic activity based on the acidification of the labeled antibodies as they are ingested by the cell.
The Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents contain sufficient material to label one to four 96-well plates, depending on the Zenon™ labeling reagent concentration used. Only a small amount of starting material is needed, and the method is optimized for efficient labeling of antibodies in serum, ascites fluid, or hybridoma suspensions.
Other advantages of the pH-sensitive Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents include:
  • Simplicity—No reagent purification is required
  • Accuracy—No wash steps or quenchers are needed, minimizing cross-reactivity or background
  • Speed—Labeled antibodies are typically ready to use in 10 minutes
  • Specificity—Dyes are designed for the specific detection of phagocytosis and endocytosis
Preserve primary antibody function and affinities
Reactive dye labeling of primary antibodies can have unpredictable and undesirable outcomes. One of these is reduced binding affinity due to label addition in the binding pocket. The Zenon™ antibody labeling approach, which is targeted to the Fc tail, resolves this potential issue.
Try custom antibody conjugates
If the antibody conjugate you need is not available as one of our stocked products, we will prepare a custom antibody conjugate for you. Our custom conjugation service is efficient and confidential, and we stand by the quality of our work. We are ISO 13485:2000 certified.
For Research Use Only. Not intended for animal or human therapeutic or diagnostic use.
Bestellinformation
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pHrodo™ Deep Red, 250 μL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody binding screening
Produkttyp Kennzeichnungsreagenz
Menge 250 μl
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Anregung/Emission 640/655 nm
Produktlinie pHrodo
Marker oder Farbstoff pHrodo Deep Red
Farbe Tiefrot
Labeling Target IgG
Spezies Human
Markertyp pHrodo™ (pH sensitive)