Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Artikelnummer. 10554053
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
3 x 10 μl
50 Reaktionen
Anregung/Emission:
346, 495, 590/442, 519, 617
346/442
402/421
495, 555, 650/519, 565, 668
495/519
496, 546, 565/578
531/554
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
752/779
Marker oder Farbstoff:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotin-XX
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
R-PE (R-Phycoerythrin)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Anregung/Emission Marker oder Farbstoff unitSize
10554053 25 Reaktionen 496, 546, 565/578 R-PE (R-Phycoerythrin) -
10758853 50 Reaktionen 346/442 Alexa Fluor 350 1 Stück
10247492 50 Reaktionen 495/519 Alexa Fluor 488 1 Stück
10626743 50 Reaktionen 531/554 Alexa Fluor 532 1 Stück
10339032 50 Reaktionen 556/573 Alexa Fluor 546 1 Stück
10565013 50 Reaktionen 555/565 Alexa Fluor 555 1 Stück
10013402 50 Reaktionen 578/603 Alexa Fluor 568 1 Stück
10387912 50 Reaktionen 590/617 Alexa Fluor 594 1 Stück
10114712 50 Reaktionen 650/668 Alexa Fluor 647 1 Stück
10553863 50 Reaktionen 752/779 Alexa Fluor 750 1 Stück
10398542 50 Reaktionen 402/421 Alexa Fluor 405 1 Stück
10347962 25 Reaktionen 650/660 APC (Allophycocyanin) 1 Stück
10134712 25 Reaktionen - Biotin-XX 1 Stück
10357962 25 Reaktionen - HRP (Meerrettich-Peroxidase) 1 Stück
10759043 3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 1 Stück
10769043 3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 1 Stück
16 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10554053
Marke: Invitrogen™ Z25355
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enthält 1 Fläschchen Zenon R-PE Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (125 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 125 μl).
Zenon™ Rabbit IgG Markierungskits
Generieren Sie Antikörper(IgG)-Konjugate für die Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung mit den Invitrogen Zenon™ Kaninchen-IgG-Markierungskits. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Mit Zenon™ Kaninchen-IgG-Markierungskits erzielen Sie schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzymmarkierungen von IgG-Primärantikörpern. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin, Pacific Blue oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente gebunden sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der primären IgG-Antikörper gerichtet und binden diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon-Markierungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder Amin-haltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.
Die Zenon-Markierungstechnologie vereinfacht die Verwendung mehrerer Maus-Antikörper in demselben Färbeprotokoll erheblich. Dreifarbige Zenon-Markierungskits enthalten ausreichend Material für 10 Markierungsreaktionen mit jeder der drei verschiedenen fluoreszierenden Farben.
Wichtige Merkmale der Zenon-Markierungstechnologie:
• Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Nur 1 bis 20 µg Primärantikörper erforderlich
• Einfach — Keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel — Auswahl an verschiedenen Fluorophoren, Biotin, HRP, alkalischer Phosphatase
• Gleichzeitiges Multiplexing mit anderen monoklonalen Maus-Antikörpern
• Geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung
Vorteile der Zenon Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon Antikörpermarkierungskits bieten eine kostengünstige und reproduzierbare Methode zur Markierung von nur 0,4 µg in 2 µl Primärantikörpern mit minimalem Abfall an teuren oder schwer erhältlichen Antikörpern und ohne übermäßige Waschschritte, die zu Produktverlusten führen können.
Empfindlichkeit
Markierung Ihrer Primärantikörper ohne Beeinträchtigung ihrer Antigen-Bindungsaffinität: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um die Übertragung verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Zenon R-PE Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (125 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 125 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Anregung/Emission 496, 546, 565/578
Kennzeichnungsmaßstab < 1 bis 20 μg
Produktlinie Zenon
Marker oder Farbstoff R-PE (R-Phycoerythrin)
Farbe Rot-Orange
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen
Markertyp PE & APC
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.