Learn More
ZEObeads™
Artikelnummer. 30048954
Click to view available options
Phase:
C18 Funktionalisiert
C8 Funktionalisiert
DIOL Funktionalisiert
NH2-funktionalisiert
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30048954
Marke: ZEObeads 302071
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Specifica
Partikelgröße 20 to 30 μm
Porengröße 50 Å
Verfahren Chromatography
Menge 500 g
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Phase C8 Funktionalisiert
Partikelform Spheroidal
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato