Learn More
ZEObeads™
Codice prodotto. 30048959
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Phase:
C18 Funktionalisiert
C8 Funktionalisiert
DIOL Funktionalisiert
NH2-funktionalisiert
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Codice prodotto. Phase Menge unitSize
30048959 C8 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048978 C8 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048954 C8 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049014 C8 Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30049029 C18 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048974 C18 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048961 C18 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048999 C18 Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30048989 DIOL Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30049003 DIOL Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048968 DIOL Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048956 DIOL Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30049025 NH2-funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048992 NH2-funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049000 NH2-funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048985 NH2-funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
16 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30048959
missing translation for 'mfr': ZEObeads 300256
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Specifica
Partikelgröße 20 to 30 μm
Porengröße 50 Å
Verfahren Chromatography
Menge 1 kg
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Phase C8 Funktionalisiert
Partikelform Spheroidal
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.