Learn More
ZEObeads™
Artikelnummer. 30049003
Change view
Click to view available options
Phase:
C18 Funktionalisiert
C8 Funktionalisiert
DIOL Funktionalisiert
NH2-funktionalisiert
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Phase Menge unitSize
30049003 DIOL Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048978 C8 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048954 C8 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048959 C8 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049014 C8 Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30049029 C18 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048974 C18 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048961 C18 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048999 C18 Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30048989 DIOL Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048968 DIOL Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048956 DIOL Funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
30049025 NH2-funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048992 NH2-funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049000 NH2-funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048985 NH2-funktionalisiert 5 kg 5 Kilogramm
16 options
Artikelnummer. 30049003
Marke: ZEObeads 302073
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
Partikelgröße 20 to 30 μm
Porengröße 50 Å
Verfahren Chromatography
Menge 500 g
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Phase DIOL Funktionalisiert
Partikelform Spheroidal