Learn More
Zeolith Y, Ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452487
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15452487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045869.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zeolith Y wird als Crack-Katalysator in katalytischen Crack-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von rohem Petroleum in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln. Wird in der Waschmittelherstellung zur Entfernung der Wasserhärte verwendet.
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zeolite Y
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.