Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ Klassisch, (ACT ) Feuchtigkeitsgehalt < 1%
Artikelnummer. 30048972 Alle ansehen Zeochem Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30048972 1 kg 1 Kilogramm
30048960 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048972 Lieferant ZEOprep™ Lieferanten-Nr. 302099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20 €
    87.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 4.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. Unregelmäßig geformtes Kieselgel wird in der Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie eingesetzt. einen Feuchtigkeitsgehalt von < Der Gehalt von 1 % macht es ideal für feuchtigkeitsempfindliche Anwendungen.
  • Sehr niedriger Feuchtigkeitsgehalt (< 1%)
  • Ideal für feuchtigkeitsempfindliche Anwendungen
  • Unregelmäßiges amorphes Kieselgel
  • Hochrein
  • Europäische Fertigung
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Enge Partikelgrößenverteilung
  • 20 bis 500 μm Partikelgrößenbereich
  • Erhältlich in den Porengrößen 60 Å oder 90 Å.
  • Hohe Belastbarkeit
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Flash-, Vorbereitungs- und Prozessskalierung
Specifications
Partikelgröße 35 bis 70 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Güte Feuchtigkeitsgehalt < 1%
Menge 1 kg
Produkttyp Kieselgel
Material Kieselgel
Phase Reines Silikat
Partikelform Unregelmäßig