Learn More
ZEOprep™ Klassisches, blankes Siliziumdioxid
Artikelnummer. 31908703 Alle ansehen Zeochem Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
60 Å
90 Å
Partikelgröße:
200 bis 500 μm
25 bis 40 μm
40 bis 63 μm
60 bis 200 μm
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Partikelgröße Menge Packungsgröße
31908703 60 Å 40 bis 63 μm 25 kg 25 Kilogramm
30048995 60 Å 40 bis 63 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048958 60 Å 60 bis 200 μm 1 kg 1 Kilogramm
30048976 90 Å 60 bis 200 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048966 60 Å 25 bis 40 μm 1 kg 1 Kilogramm
30048975 60 Å 200 bis 500 μm 1 kg 1 Kilogramm
30049009 90 Å 60 bis 200 μm 1 kg 1 Kilogramm
30049013 90 Å 40 bis 63 μm 1 kg 1 Kilogramm
30048987 60 Å 60 bis 200 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048970 60 Å 200 bis 500 μm 5 kg 5 Kilogramm
30049033 60 Å 40 bis 63 μm 1 kg 1 Kilogramm
30048948 60 Å 25 bis 40 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048952 90 Å 40 bis 63 μm 5 kg 5 Kilogramm
31908702 60 Å 60 bis 200 μm 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 31908703 Supplier ZEOprep Supplier No. 300233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 €
    336.88 € / 25 Kilogramm
    Sparen 147.12 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. ZEOprep Unregelmäßig geformtes Kieselgel besitzt eine Oberfläche mit hoher Polarität und eignet sich ideal für konventionelle Anwendungen wie die Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie.
  • Standardfeuchtigkeitsgehalt von 2 bis 4 %
  • Unregelmäßiges, amorphes Siliziumgel
  • Hochrein
  • Europäische Herstellung
  • Schweizer Genauigkeit und Konsistenz
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Schmale Partikelgrößenverteilung
  • Partikelgrößenbereich von 20 bis 500 μm
  • Erhältlich in 60 A oder 90 A Porengröße
  • Hohe Ladefähigkeit
  • Auswahl der verfügbaren Packgrößen
  • Geeignet für Schwerkraft, Blitz, Vorbereitung und Prozessmaßstab
Specifications
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Güte Feuchtigkeitsgehalt 2 % bis 4 %
Menge 25 kg
Produkttyp Kieselgel
Material Kieselgel
Phase Reines Silikat
Partikelform Unregelmäßig