Learn More
ZEOprep™ Diolfunktionalisiert
Artikelnummer. 30048965 Alle ansehen Zeochem Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 kg
100 g
5 kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30048965 100 g
30049026 1 kg
30048949 500 g
30049002 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30048965 Lieferant ZEOprep Lieferanten-Nr. 300186
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. Diolfunktionalisiertes, unregelmäßig geformtes Kieselgel wird in der Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie eingesetzt. Der DIOL-Ligand führt zu einer weniger polaren Oberfläche als reines Siliciumdioxid.
  • DIOL-funktionalisiert für Oberflächen mit niedriger Polarität
  • Ideal für Lipidanwendungen
  • Geeignet für SFC Irreguläres Amorphes Kieselgel
  • Hochrein
  • Europäische Fertigung
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Enge Partikelgrößenverteilung
  • 20 bis 500 μm Partikelgrößenbereich
  • Erhältlich in den Porengrößen 60 Å oder 90 Å.
  • Hohe Belastbarkeit
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Flash-, Vorbereitungs- und Prozessskalierung
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Menge 100 g
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Phase DIOL Funktionalisiert
Partikelform Unregelmäßig