Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ NH2-funktionalisiert
Artikelnummer. 30048973 Alle ansehen Zeochem Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30048973 5 kg 5 Kilogramm
30048962 100 g 100 Gramm
30048997 1 kg 1 Kilogramm
30048955 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30048973 Lieferant ZEOprep™ Lieferanten-Nr. 302092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00 €
    4520.00 € / 5 Kilogramm
    Sparen 245.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. NH2 Unregelmäßig geformtes Kieselgel wird in der Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie verwendet. Der NH2-Ligand verleiht dem Siliciumdioxid eine mittelpolare Oberfläche, die sich ideal für Scavenger-Anwendungen eignet.
  • NH2/Amino-funktionalisierte mittlere polare Oberfläche
  • Ideal für Kohlenhydrate und N2-haltige Heterocyclen und Amine
  • Unregelmäßiges amorphes Kieselgel
  • Hochrein
  • Europäische Fertigung
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Enge Partikelgrößenverteilung
  • 20 bis 500 μm Partikelgrößenbereich
  • Erhältlich in den Porengrößen 60 Å oder 90 Å.
  • Hohe Belastbarkeit
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Flash-, Vorbereitungs- und Prozessskalierung
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Menge 5 kg
Produkttyp Kieselgel
Material Kieselgel
Phase NH2-funktionalisiert
Partikelform Unregelmäßig