Learn More
ZEOsphere™
Artikelnummer. 30048981
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
100 Å
120 Å
300 Å
Phase:
C18 Funktionalisiert
C4 Funktionalisiert
C8 Funktionalisiert
DIOL Funktionalisiert
NH2-funktionalisiert
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Phase Menge Packungsgröße
30048981 120 Å NH2-funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30049004 100 Å C8 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048994 100 Å C8 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049016 100 Å C8 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048964 100 Å C18 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30049019 100 Å C18 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049027 100 Å C18 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049028 100 Å DIOL Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048993 100 Å DIOL Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048979 100 Å DIOL Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049008 120 Å C8 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048980 120 Å C8 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048998 120 Å C8 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049012 120 Å C18 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048996 120 Å C18 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049023 120 Å C18 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048977 120 Å DIOL Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
30048969 120 Å DIOL Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049018 120 Å DIOL Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049032 120 Å NH2-funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30049011 120 Å NH2-funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30049001 300 Å C4 Funktionalisiert 1 kg 1 Kilogramm
30048951 300 Å C4 Funktionalisiert 500 g 500 Gramm
30048986 300 Å C4 Funktionalisiert 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 30048981 Lieferant ZEOsphere Lieferanten-Nr. 302111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 €
    508.00 € / 100 Gramm
    Sparen 74.00 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ZEOsphere™ ist ein hochreines, leistungsstarkes sphärisches chromatographisches Kieselgel, ideal für Hochleistungs- und hochauflösende Reinigungen und Trennungen, erhältlich mit 10 μm Poren mit Partikelgrößen von 100 Å, 120 Å und 300 Å und funktionalisierten Formaten (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Hochleistungsfähiges sphärisches Kieselgel
  • Hochrein
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Große Auswahl an Funktionalisierungsoptionen
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Verfügbare Porengrößen: 100 Å, 120 Å und 300 Å
  • 10 μm Partikelgröße
  • Geeignet für mittlere bis hohe Drücke
  • Hohe Belastbarkeit
  • Unübertroffener Service und Support
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Blitz- und Prozessverfahren
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Porengröße 120 Å
Verfahren Chromatographie
Menge 100 g
Produkttyp Kieselgel
Material Kieselgel
Phase NH2-funktionalisiert
Partikelform Sphärisch