Learn More
ZER1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
508.00 €
Spezifikation
Antigen ZER1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18263384
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-69105
100 μL
508.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZER1 Polyclonal specifically detects ZER1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ZER1
Polyclonal
Rabbit
C9orf60, chromosome 9 open reading frame 60, homolog of Zyg-11, Hzygzyg-11 homolog B (C. elegans)-like, protein zer-1 homolog, zer-1 homolog (C. elegans), ZYG homolog, Zyg-11 homolog B-like protein, ZYG11BL, ZYGRP11-545E17.4
ZER1
IgG
88 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
10444
Synthetic peptides corresponding to ZER1 (zer-1 homolog (C. elegans)) The peptide sequence was selected from the middle region of ZER1. Peptide sequence LTNSEYRSEQSVKLRRQVIQVVLNGMESYQEVTVQRNCCLTLCNFSIPEE.