Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ ZetDress™ Mundschutz, elastisch
Artikelnummer. 10476281
Click to view available options
:
Stärke: 3-lagig
Artikelnummer. 10476281
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 3096000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der ZVG Zellstoff Vertrieb™ Green Mundschutz mit elastischem Band eignet sich, um sich vor gefährlichen und toxischen Substanzen zu schützen. Für dieses Produkt ist eine Zertifizierung nach EN-14683 Typ II, über 98 % Bakterienfilterwirkung (BFE) erhältlich.
  • Formbarer Nasenflügel
  • Glasfaser-frei
  • Latexfrei
  • 3-lagig
Spezifikation
Produkttyp Mundschutz
Farbe Grün
Material OP-Fleece
Größe Standard
Bauweise OP-Fleece
Einwegprodukt Ja
Filtereffizienz > 98 %
Latexfrei Ja