Learn More
ZVG™ zetMedica™ Medizinische Papierrollen
Description
- Wirksam bei der schnellen Vorbereitung der Räumlichkeiten im Pflegebereich für den nächsten Patienten
- Das Gewebe ist weich und hoch saugfähig.
- Das Material klebt nicht an der Haut und absorbiert Feuchtigkeit und Fett sofort.
- Verschiedene Rollen sind dank ihrer Perforation wirtschaftlich einsetzbar und bleiben an der Abreißkante stets sauber.
- Ein geeigneter Arztrollenhalter kann entweder an der Wand oder direkt am Bett montiert werden.
- Die Rolle enthält ca. 130 Abreißblätter
- Hergestellt mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Schichten des Zellulosegewebes an vielen Punkten über die gesamte Oberfläche miteinander verbunden. Dadurch entsteht eine starke Verbindung zwischen den Schichten, wodurch sie äußerst reißfest werden. Dieses Verfahren vereint die Vorteile eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit denen eines mehrlagigen Tuchs (hohe Saugfähigkeit).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Papierrolle |
| Farbe | Weiß |
| Material | Papier |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Lage | 2-ply |
| Menge | 9 Rollen/Packung. |
| Gewicht (metrisch) | 10,26 kg |
| Breite (metrisch) | 59 cm |