Learn More
ZVG™ zetMedica™ Medizinische Papierrollen
Artikelnummer. 10737534
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10,26 kg
10,59 kg
Breite (metrisch):
55 cm
59 cm
Packungsgröße:
9 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10737534 10,59 kg 55 cm 9 Rollen
10549672 10,26 kg 59 cm 9 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737534 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1225500
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses perforierte medizinische Rollenpapier verfügt über eine Punkt-zu-Punkt-Prägung für eine einfache Handhabung. Das weiße Gewebematerial gewährleistet eine effektive und hygienische Anwendung.
  • Wirksam bei der schnellen Vorbereitung der Räumlichkeiten im Pflegebereich für den nächsten Patienten
  • Das Gewebe ist weich und hoch saugfähig.
  • Das Material klebt nicht an der Haut und absorbiert Feuchtigkeit und Fett sofort.
  • Verschiedene Rollen sind dank ihrer Perforation wirtschaftlich einsetzbar und bleiben an der Abreißkante stets sauber.
  • Ein geeigneter Arztrollenhalter kann entweder an der Wand oder direkt am Bett montiert werden.
  • Die Rolle enthält ca. 130 Abreißblätter
  • Hergestellt mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Schichten des Zellulosegewebes an vielen Punkten über die gesamte Oberfläche miteinander verbunden. Dadurch entsteht eine starke Verbindung zwischen den Schichten, wodurch sie äußerst reißfest werden. Dieses Verfahren vereint die Vorteile eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit denen eines mehrlagigen Tuchs (hohe Saugfähigkeit).
Spezifikation
Produkttyp Papierrolle
Farbe Weiß
Material Papier
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Länge (metrisch) 50 m
Lage 2-ply
Menge 9 Rollen/Packung.
Gewicht (metrisch) 10,59 kg
Breite (metrisch) 55 cm