Learn More
ZVG™ zetMedica™ Multitex™ Premium-Feuchttücherrolle
Beschreibung
Diese Multitex™ Die Tücher aus dem Spenderbehälter gewährleisten gleichbleibend hohe Qualität und hygienische Ergebnisse. Die Abreißperforation ermöglicht die einfache Entnahme einzelner Blätter.
- Hergestellt aus 100% PET
- Reißfest
- Saugfähig
- Fusselfrei
- Einzeln verpackt
- Jede Rolle enthält 100 Abreißzettel.
- Kompatibel mit dem Scheibenwischer Bowl™ Sicher& Saubere Spenderbehälter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,8 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,6 in. |
| Breite (metrisch) | 32 cm |
| Material | PET |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |