Learn More
ZVG™ zetPutz™ Polytex™ Reinigungstuchrolle
Artikelnummer. 17843725
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17843725 Weiß 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17843725 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1116000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.53 €
    39.16 € / 1 Rollen
    Sparen 5.37 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese praktische Feuchttuchrolle aus Polypropylen ist beständig gegen Lösungsmittel, lebensmittelecht und waschbar.
Polytex™ sind ideal für den Einsatz in Großküchen, der Lebensmittelindustrie sowie in Autowerkstätten und Lackierereien. Sie bieten eine saubere und wirtschaftliche Alternative für zahlreiche Anwendungen und können dank ihrer Waschbarkeit sogar hartnäckige Flecken entfernen.
  • Hergestellt aus 100 % Polypropylen
  • Kann gewaschen und mehrfach wiederverwendet werden
  • Wisch- und lösungsmittelbeständig
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Silikon- und fusselfrei
  • Lebensmittelecht
  • Jede Rolle enthält 500 Abreißblätter.
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,6 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar