Learn More
ZVG™ zetRoll™ Handtuchrollen
Artikelnummer. 17823555
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
130 m x 21 cm
150 m x 20 cm
153 m x 20.3 cm
Material:
Recyclingpapier
Zellulose
Packungsgröße:
6 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
17823555 130 m x 21 cm Recyclingpapier 6 Rollen
10331582 150 m x 20 cm Zellulose 6 Rollen
17823565 153 m x 20.3 cm Zellulose 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17823555 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1644200
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der zetRoll™ Die Handtuchrolle bietet eine hohe Saugfähigkeit und ermöglicht hygienisches Händetrocknen. Durch die Punkt-zu-Punkt-Prägung ist es besonders benutzerfreundlich.
Die hohe Qualität zetRoll™ Einweg-Papierhandtuchrollen eignen sich ideal für Gastronomiebetriebe, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Küchen und sind an Tankstellen unverzichtbar zur gründlichen Entfernung von Schmutz, Öl und Kraftstoffrückständen. Sie bieten eine schnelle und bequeme Möglichkeit, Hände zu trocknen oder Oberflächen oder Gegenstände in der Umgebung schnell abzuwischen. Alle 2- und 3-lagigen Papierhandtuchrollen sind punktgeprägt.
  • Weiß
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Hygienisches Händetrocknen
  • Mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
Punkt-zu-Punkt-Prägung: In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Lagen des Papierhandtuchs an mehreren Punkten über die gesamte Oberfläche hinweg miteinander verbunden. Dadurch entsteht eine einheitliche Struktur, die äußerst reißfest ist. Dieses Verfahren vereint die Vorteile eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit denen eines mehrlagigen Handtuchs (hohe Saugfähigkeit).
Spezifikation
Produkttyp Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 426.5 ft.
Länge (metrisch) 130 m
Breite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Material Recyclingpapier
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 130 m x 21 cm
Lage 2-ply