Learn More
Zidovudin, Mikromol™
Product Code. 18011310
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18011310 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18011310 Supplier Mikromol Supplier No. MM0173.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zidovudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Zidovudine
CAS 30516-87-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zidovudine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N5 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine (GR 63367X), BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5S)-4-Azido-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Menge 250 mg
Formelmasse 267,0968 g/mol