Learn More
Ziehl-Fuchsin-Carbol-Lösung, Chem-Lab
Artikelnummer. 11964074
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11964074 1 l 1 Liter
11974074 2.5 l 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 11964074
Marke: Chem-Lab 35015_CL0406031000_1.0000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird bei der mikrobiologischen Ziehl-Neelsen-Färbung zur Untersuchung von Mykobakterien verwendet. Ziehl Fuchsine-Carbol Lösung Chem-Lab ist ein spezielles bakteriologisches Färbemittel, das zur Identifizierung säurefester Organismen verwendet wird, die sich nicht mittels herkömmliche Verfahren färben lassen. Mykobakterien werden magentarot gefärbt.
Zunächst färbt Fuchsin-Carbol jede Zelle. Bei Kombination der Färbelösung mit Säurealkohol (normalerweise Salzsäure in Ethanol oder IPA) wird die Färbung aus nicht säurefesten Bakterien entfernt, da diese keine wachsartige Lipidschicht haben, die Entfärbung widersteht. Anschließend lässt sich eine Methylenblau-Gegenfärbung auftragen, die von nicht säurefesten Bakterien aufgenommen wird. Unter dem Mikroskop erscheinen säurefeste Bakterien rot und andere Bakterien blau.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Konzentration Fuchsin, Phenol und Ethanol in Wasser
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Geruch Schwach
Dichte 0.97 g/ml
Farbe Rot
pH ±7
Menge 1 l
Flammpunkt 47 °C
Physikalische Form Flüssig