missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Zika Virus Envelope (strain Zika SPH2015) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (033), HRP
Beschreibung
Zika Virus Envelope (strain Zika SPH2015) Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
As a member of the Flaviviridae family, ZIKV has a single positive sense RNA genome, which is initially translated as a single polyprotein which is then cleaved post-transitionally into three structural proteins (C, PrM or M, and E) and seven nonstructural (NS) proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B and NS5)(1). The glycosated NS1 forms a homodimer inside the cells and is necessary for viral replication and late in infection (2). NS1 is also secreted into the extracellular space as a hexameric lipoprotein particle, which assists the virus in immune evasion and pathogenesis by interacting with components from both innate and adaptive immune systems as well as other host factors (1). Reference 1) Song, H.; Qi, J.; Haywood, J.; Shi, Y.; Gao, G.F. (2016). Nat. Struct. Mol. Biol. 23, 456-458. 2) Suthar, M.S., Diamond, M.S. and Gale, M. Jr. (2013). Nat. Rev. Microbiol. 11, 115-128.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Zika Virus Envelope (strain Zika SPH2015) |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 033 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Gen-Alias | Zika Envelope |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Zika virus (ZIKV) (strain Zika SPH2015) ZIKV-E/Envelope protein (Domain III) protein (Val593-Lys699). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?