Beschreibung
Zika virus NS4A Polyclonal antibody specifically detects Zika virus NS4A in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spezifikation
Specifikationer
| Antigen | Zika virus NS4A |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS, 20% Glycerol (pH7) |
| Gen-Alias | Non-structural protein 4A, ZIKV NS4A |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Zika virus NS4A (Zika virus (strain H/PF/2013)). The exact sequence is proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Antigen Affinity-purified |
| Menge | 100 μg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?