missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zika Virus NS4B Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1664)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17819575
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17819575 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17819575

Marke: Invitrogen™ MA547130

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Zika virus (ZIKV) NS4B protein is a membranotropic multifunctional protein Despite its versatile functioning, its topology and dynamics are not entirely understood There is no X-ray or cryo-EM structure available for any flaviviral NS4B full-length protein [PMID: 36037701].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Zika Virus NS4B
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL1664
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias Zika virus Non-structural protein 4B; Zika virus NS4B; ZIKV Non-structural protein 4B; ZIKV NS4B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full length Zika virus NS4B recombinant protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.