Learn More
Zika virus prM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-13260
Artikelnummer. 18376786
  • 526.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zika virus prM Polyclonal antibody specifically detects Zika virus prM in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zika virus prM
Polyclonal
PBS, 20% Glycerol (pH7)
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Precursor membrane protein, Premembrane protein, Protein prM, ZIKV prM
Full length Zika virus prM recombinant protein. (Zika virus (strain H/PF/2013))
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.