missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, R&D Systems™

Artikelnummer. 18610508 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610508 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18610508 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305856APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Zika Virus (SPH2015) Envelope
Anwendungen Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 35
Konjugat APC
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.