Learn More
Zika Virus (SPH2015) NS1 Mouse anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus NS1.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Zika Virus (SPH2015) NS1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | HRP |
| Gen-Alias | Zika NS1, ZIKV NS1, ZIKV-NS1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 5 Plates |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Zielspezies | Virus |
| Inhalt und Lagerung | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Mehr anzeigen |