Learn More
Zileuton, Mikromol™
Artikelnummer. 30049092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049092 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049092 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1297.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zileuton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
CAS 111406-87-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zileuton
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Zileuton
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-Name 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-Hydroxyurea
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
Menge 250 mg
Formelmasse 236,0619 g/mol