Learn More
Zileuton, TRC
Artikelnummer. 30457179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457179 5 mg 5 Milligramm
30454809 10 mg 10 Milligramm
30450845 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ4200005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111406-87-2
Summenformel C11 H12 N2 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
Synonym Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo
IUPAC-Name 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-Hydroxyurea
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Formelmasse 236.0619