missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ziltivekimab Recombinant Monoclonal Antibody

Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
| Antigen | Ziltivekimab |
|---|---|
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30283229
![]() |
Invitrogen™
MA559591 |
100 μg |
500.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30284745
|
Invitrogen™
MA559592 |
1 mg |
1262.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Ziltivekimab is a proprietary anti-interleukin-6 ligand monoclonal antibody (anti-IL6 mAb), targeting residual inflammatory cardiovascular risk in patients living with advanced chronic kidney disease (CKD).Spezifikation
| Ziltivekimab | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG1 | |
| Human | |
| COR-001 | |
| Antibody |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Primary | |
| Protein A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts