Learn More
Zink, ≥ 99 %, Spratz-Granulat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793075 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793075 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10742821 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10792885 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793075 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201450050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 419.0°C
Siedepunkt 907.0°C
Dichte 7.1400g/mL
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Form Flocken
Strukturformel Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Formelmasse 65.38
Reinheit (%) ≥99%