missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zink für AAS 1 g/l,12 % Ethanolmatrix, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12934525 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12934525 100 ml Flasche 100 Milliliter
12944525 500 ml Flasche 500 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12934525

Marke: Fisher Chemical D 069 100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Chemische Identifikatoren

CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zink
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
UN-Nummer 1993
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 12 % Ethanol
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.