Learn More
Zinkacetat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10292812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10292812 100 g Glasflasche 100 Gramm
10552062 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292812 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370081000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-34-6
Summenformel C4H6O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00012454
InChI-Schlüssel DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC-Name Zink; Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Farbe Grau-grün bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Formelmasse 183.48
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.