Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15284904 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15294904 2.5 kg Kunststoffflasche -
15204914 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284904 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H6O4Zn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 219.5
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Schmelzpunkt 237.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Zn·2H2O
Merck Index 15,10327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.84
Dichte 1.8400g/mL