Learn More
Zinkacetat-dihydrat, 97+ %
Description
Zinkacetat-Dihydrat wird zur Herstellung von geschichteten Zn-Arylphosphonaten mit potenziellen Anwendungen in der Sorption, im Ionenaustausch oder in der Katalyse sowie von auf Silicapartikeln beschichteten Zinksulfid-Nanopartikeln verwendet. Es findet Anwendung in der Ernährung und Medizin. Es wird auch als Lutschtablette zur Behandlung von Erkältungen verwendet. Es wird als Keimmaterial verwendet, um Zinkoxid-Nanostäbe auf den Mikrofasern von Polyethylenterephthalat-Gewebe wachsen zu lassen. Darüber hinaus findet es Anwendung als Holzschutzmittel, zur Herstellung anderer Zinksalze, zur Ethylenacetat-Herstellung und als analytisches Reagenz in verschiedenen Industrien. Als Plattierungsinhibitor wird es in Kernkraftwerken eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht verträglich mit Zinksalzen, Alkalien und ihren Karbonaten, Oxalaten, Phosphaten und Sulfiden.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Zinc acetate dihydrate |
| Schmelzpunkt | 237°C |
| Dichte | 1.735 |
| pH | 6 bis 7 |
| Geruch | Weak, Characteristic |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Merck Index | 14,10128 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
| Afficher plus |
RUO– Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.