Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, ACS-Reagenz, 98 bis 101 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120906 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635290 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15625290 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15615290 12 kg Fass mit Inneneinsatz 12 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15635290
Marke: Honeywell-Fluka 383058500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt ∼100 °C
Farbe Grau
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Löslichkeitsinformationen In Wasser 311 g/l bei 20 °C
Formelmasse 219.51 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 101.0 %
Geruch Essig-ähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.750 g/cm3 bei 20 °C