Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794961 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10794961 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10794961 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Z/0650/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 237°C
CAS 5970-45-6
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C4H10O6Zn
MDL-Nummer 66961
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formelmasse 219.5g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc acetate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /