Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15667070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15667070 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15667070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 77606250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Getestet gemäß europäischem Arzneibuch
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
CAS 5970-45-6
Menge 250 g
Summenformel C4H10O6Zn
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00066961
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formelmasse 219.51 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %