Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von DAB E 650, 99-102 %, Solstice.
Artikelnummer. 15632730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15632730 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15632730 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2504425KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Namenshinweis Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von DAB E 650, 99-102%
CAS 5970-45-6
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 102%
Summenformel C4H10O6Zn
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
MDL-Nummer MFCD00071557
Beilstein 3732513
Synonym zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
PubChem CID 2724192
Formelmasse 219.51
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 1.750 g/cm3