Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99,0 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120907 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15697570 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15687570 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15697570
Marke: Honeywell-Fluka 96459250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagent, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel C4H10O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 219.498
MDL-Nummer MFCD00066961
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt 100 °C
Farbe Grau
pH 6 bis 8 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel Zn(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3732513
Löslichkeitsinformationen In Wasser 311 g/l bei 20 °C
Formelmasse 219.51 mol
Reinheit (%) ≥99 % (KT)
Geruch Essig-ähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.750 g/cm3 bei 20 °C