Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zinkacetat-Dihydrat |
| Namenshinweis | Eigenschaften, ≥99% |
| CAS | 5970-45-6 |
| Menge | 25 kg |
| Summenformel | C4H10O6Zn |
| Strukturformel | Zn(CH3COO)2 · H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00066961 |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Synonym | Zinkacetatdihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Essigsäure-Zinksalz, Zinkacetat USP, Essigsäure, Zinksalz, Dihydrat, Zinkacetat, Dihydrat, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
| Show More |