Learn More
Zinkacetat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30456171
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456171 1 g 1 Gramm
30454703 5 g 5 Gramm
30452337 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456171 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ7015631G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5970-45-6
Summenformel 2 C2 H3 O2 . Zn . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 219.53
Synonym Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2), Acetic acid, zinc salt, dihydrate (8CI,9CI), Wilzin, Zinc acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
IUPAC-Name Zink; Diacetat; Dihydrat
SMILES O.O.[Zn+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Acetate Dihydrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 217.9769