Learn More
Zinkbromid, Puriss., wasserfrei, ≥ 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15630570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15630570 100 g 100 Gramm
15670570 500 g 500 Gramm
15640570 1 kg 1 Kilogramm
15680570 5 kg 5 Kilogramm
15660570 4 x 5 kg 4 Stück
15650570 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15630570 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 02128100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., wasserfrei, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7699-45-8
Summenformel Br2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 225.188
MDL-Nummer MFCD00011294
InChI-Schlüssel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkbromid, Zink(II)Bromid, Zink2 + Eisen(II)-bromid, Zinkbromid-Hydrat, Puratronic™, Zinkbromid, wasserfrei 100 g, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-Name Zink; Dibromid
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkbromid
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 100 g
Strukturformel ZnBr2
UN-Nummer 3260
Formelmasse 225.2 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte puriss.