Learn More
Smithsonit-Basis, Purum p.a., ≥58 % Zn-Basis (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15617580 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15617580
Marke: Honeywell Research Chemicals 96466250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 58 % Zn-Basis (KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-02-5
Summenformel C2H6O12Zn5
Molekulargewicht (g/mol) 548.96
MDL-Nummer MFCD00011519
InChI-Schlüssel UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-Name pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkkarbonat basisch
Farbe Weiß
pH 9.5 (bei 50 g/ l20 °C)
Menge 250 g
Strukturformel [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) ≥58 % Zn-Basis (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.5 g/cm3