Learn More
Zink, Zertifiziert nach AR für Analyse, Granuliertes Metall, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10346010 500 g 500 Gramm
10182400 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346010 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Z/0300/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zink, AR-zertifiziert für Analysen, Metallgranulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Farbe Grau
Schmelzpunkt 419°C
Siedepunkt 907°C
Menge 500 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Formelmasse 65.36g/mol