Learn More
Zink, zertifiziert nach AR zur Analyse, Pulver (Metall), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10644932 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10644932
Marke: Fisher Chemical Z/0500/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Farbe Grau
Schmelzpunkt 420°C
Siedepunkt 907°C
Menge 1 kg
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Pulverförmiger Feststoff
Formelmasse 65.36g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.