Learn More
Zinkchlorid, 1 M in Diethylether, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481827 100 mL 100 Milliliter
15491827 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042781.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7646-85-7 | Molecular Formula: Cl2Zn | Molecular Weight: 136.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Flammpunkt -40°C (-40°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 0.835g/mL
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer UN2924
Merck Index 14,10132
Formelmasse 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in Diethylether
Vis mere Vis mindre
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.