Learn More
Zinkchlorid ACS AR granular, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15568764
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Packungsgröße:
125 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15568764
Marke: Avantor Macron 878004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Formelmasse 136.3
Güte ACS
Verpackung POLYSTORMOR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.