Learn More
Zinc Chloride Solution, 0.5M in Tetrahydrofuran, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Beschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc chloride solution |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 100 mL |
| Strukturformel | ZnCl2 |
| UN-Nummer | UN1993BF |
| Flammpunkt | −20°C (−4°F) |
| Formelmasse | 136.3g/mol |
| Verpackung | Glasflasche |
| Aussehen | Liquid |
| Dichte | 0.948g/mL at 25°C |